Microvolume spectrofotometer, SpectraMax® QuickDrop
Leverancier: Molecular Devices
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SpectraMax® QuickDrop™
735-0350EA 0 EUR
735-0350
Microvolume spectrofotometer, SpectraMax® QuickDrop
Spectrofotometers en fotometers Biofotometers
Een betaalbare éénknops, volspectrum micro-volume spectrofotometer, ideaal voor kwantificering van zeer kleine hoeveelheden DNA,
RNA, eiwitten, aminozuren en peptiden - een cruciale eerste stap in veel workflows binnen de moleculaire biologie, biochemie en
genetica. Bovendien is dit apparaat ook geschikt voor veel meer algemene op absorptie gebaseerde toepassingen, met inbegrip van
kwaliteitscontrole en tests.
  • Intuïtieve aanraakscherminterface met voorgeconfigureerde analysemethoden vereenvoudigt gegevensverzameling en -analyse, terwijl het toch mogelijk blijft om op maat gemaakte experimenten te realiseren
  • Vaste trajectlengte die geen kalibratie vereist
  • Reiniging met één veeg
  • Kwantificeer micro- en grootvolume samples in één platform met de 0,5 µl samplenamepoort of de cuvettenpoort
  • Spaart kostbare en dure samples en reagentia
  • Exporteer gegevens eenvoudig naar een USB-stick voor aanvullende analyse
  • Ruimtebesparend zonder noodzaak van een speciale PC
Korte leestijd (<4 seconden) gecombineerd met een hoge gevoeligheid en een breed spectraal bereik zorgen voor resultaten die zowel snel als betrouwbaar zijn voor een breed scala aan toepassingen en monsters.