Gecombineerde pH-elektrode, Orion™ 815600 ROSS™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Orion™ ROSS™
662-0730EA 495 EUR
662-0730
Gecombineerde pH-elektrode, Orion™ 815600 ROSS™
Elektroden pH-elektroden
ROSS™ pH-elektroden bieden ongeëvenaarde voordelen die gebruikers bij geen enkele andere pH-elektrode zullen vinden. Vergeleken met conventionele elektroden vertoont het beproefde ROSS-referentiesysteem superieure stabiliteit bij metingen, snellere respons, grotere nauwkeurigheid en precisie bij het meten van monsters die variëren in temperatuur of bij het kalibreren bij temperaturen die verschillen van de monsters.
  • ROSS-elektroden vermijden de drift op lange termijn die andere elektroden vertonen (ROSS-elektroden drijven met minder dan 0,002 pH per dag), dus herkalibratie wordt geminimaliseerd
  • Geen monsterverontreiniging: ROSS-elektroden bevatten geen zilver of kwik dat kan reageren met het monster of de elektrodeverbinding kan verstoppen
  • Kan worden gebruikt in monsters zoals biologische media, voedingsmiddelen en farmaceutische producten waar sporen van metalen niet kunnen worden getolereerd
  • Ontwerp met dubbele kruising biedt meer controle over een belangrijke variabele
  • Om fouten veroorzaakt door knooppuntpotentieel te minimaliseren, kunnen gebruikers een oplossing gebruiken die vergelijkbaar is met het voorbeeld
  • De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om vuloplossingen te veranderen om verontreiniging te minimaliseren wanneer kalium of chloride in het monster ongewenst is
  • Referentie systeem: Kwikvrij, TRIS-, eiwit- en sulfidecompatibel
pH-precisie: 0,01
pH-afwijking: <0,002 pH/dag
Helling: 92 tot 102% van de theoretische helling van Nernst
Isopotentiaalpunt: pH 7
Nauwkeurigheid van het meten van een pH 6,86 buffer na standaardisatie bij 25 °C: Nauwkeurig binnen 0,03 pH voor bufferen bij elke temperatuur tussen 0 en 100 °C met behulp van automatische temperatuurcompensatie
Reactiesnelheid in 6,86 buffer gaande van 25 tot 75 °C: Reactie stabiel tot 0,01 pH binnen 30 seconden
Responssnelheid tussen 6,86 en 4,01 buffers bij 25 °C: Reactie stabiel tot 0,002 pH binnen 15 seconden
Garantie: 12 maanden