Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (8)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Handbeschermers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/45/21655045.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (112-1981)
Leverancier:  Saint-Gobain Performance plastics
Omschrijving:   Deze hittebestendige handbeschermer gemaakt van siliconenrubber beschermt de handen bij de hantering van hete labomateriaal.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   De koude- en hittebestendige HotGrip beschermers zijn gemaakt van siliconenrubber. Ze beschermen de vingers en handen tegen verbranding en bevriezing ...
Catalogus nummer: (AZLOPGR406)
Leverancier:  SCILABWARE
Omschrijving:   Handbeschermer gemaakt van siliconenrubber.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (KART3915)
Leverancier:  KARTELL
Omschrijving:   Deze handbeschermers gemaakt van siliconenrubber bieden bescherming tegen hete voorwerpen tot +260 °C en koude voorwerpen tot –57 °C. Antisl...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  FUNAKOSHI & CO LTD
Omschrijving:   Deze grijpwanten kunnen worden gebruikt om hete of koude voorwerpen te hanteren en over korte afstanden te dragen. De vorm beschermt alleen de binnenk...
Catalogus nummer: (112-1982)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Deze beschermer is gemaakt van duurzaam siliconenrubber dat flexibel blijft van –57 °C tot 260 °C.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 6  Of 6