U heeft gezocht op: Telkamers
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (10228-0050)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Objectglaasjes voor gebruik met VWR® geautomatiseerde celtellers.
UOM: 1 * 50 ST
Catalogus nummer: (HECH40444702)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: NANOENTEK
Omschrijving: Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Deze celteller is geschikt voor bloedtests en urineanalyse.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Totaal telgebied: 9,0 mm².
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Deze telling is bestemd voor het tellen van leukocyten, eosinofielen en cellen in cerebrospinale vloeistof.
Catalogus nummer: (HECH40450702)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (630-1507)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Counting chamber with cover glass and two counting areas.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Catalogus nummer: (HECH40447702)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HECH40452702)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (NANOEVH-020)
Leverancier: NANOENTEK
Omschrijving: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (631-0928)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: These counting chambers are used for special applications in lumbar fluid.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: MARIENFELD
Omschrijving: Glas telkamers voor het onderzoeken van celsuspensies zijn voorzien van twee sets met roosters. Ze zijn op de middelste richel gegraveerd in twee gesl...
Sale
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom