Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (17)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Celcultuursupplementen en -additieven
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"94"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Yeast extract is the water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Trypsine, 2.500 U/mg, crystals, proteomics grade
UOM:  1 * 1 g
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   Corning® Matrigel® Matrix, fenolrood-vrij, wordt aanbevolen voor assays waar kleurdetectie (d.w.z. fluorescentie) voor nodig is. Corning® Matrigel® Ma...
Leverancier:  Biowest
Omschrijving:   Trypsin is a porcine pancreas-derived enzyme that is commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and ...
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   Collageen I bevindt zich in de meeste weefsels en organen, maar is het meest aanwezig in huid, pezen en botten. Het wordt in de vorm van een dunne coa...
Catalogus nummer: (734-0107)
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   Corning® Cell Recovery Solution zorgt voor het herstel van de cellen gekweekt op Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix voor daaropvolgende bioch...
UOM:  1 * 100 ml
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   Corning® Matrigel® basale membraan matrix is een oplosbaar gemaakte basaalmembraanpreparatie die is geëxtraheerd uit het Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) m...
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   Gekwalificeerd als mTeSR™1-compatibel. Geen pre-screening vereist.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 94
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Volgende