VWR®, Wegwerp Pillow Bags
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
VWRI734-2941_SEA 0 EUR
VWRI734-2932_S VWRI734-2931_S VWRI734-2941_S VWRI734-2936_S VWRI734-2935_S VWRI734-2934_S VWRI734-2933_S VWRI734-2928_S VWRI734-2929_S VWRI734-2926_S VWRI734-2938_S VWRI734-2937_S VWRI734-2927_S
VWR®, Wegwerp Pillow Bags
Zakken Mediazakken
JM BioConnect® wegwerpkussenzakken zijn gemaakt van gepatenteerde JMS Flex Film, die een binnen- en buitenlaag van polyethyleen en een hoge zuurstofbarrièrelaag heeft. De zakken zijn verkrijgbaar van 0,05 tot 50 L volume.
  • Hoge kwaliteitsnormen
  • Hoge duidelijkheid en flexibiliteit
  • Hoge zuurstofbarrière: 0,1 cc/(m².dag.bar)
  • Bestand tegen gammasterilisatie
  • Vloeistofcontactlaag van inert polyethyleen
  • Pillow Bags zijn ontworpen om op te hangen, wat een volledig vochtherstel en gebruiksgemak mogelijk maakt
JMS Flex Film heeft een hoge helderheid en flexibiliteit en is bestand tegen een breed scala aan chemicaliën. Pillow bags zijn ontworpen in 2D-stijl en hebben slangpilaarpoorten die door middel van warmte in de bodem van de tas zijn gelast.
Deze pillow bags zijn verkrijgbaar in drie verschillende poortconfiguraties. De configuratie van de C-Flex-slang met eindpluggen is bedoeld voor lassen. Er zijn ook configuraties met platina-siliconenslangen met Luer-lock-connectoren of platina-siliconenslangen met MPC-connectoren beschikbaar.
Zakken worden vervaardigd onder laminaire stromingsomstandigheden in een ISO-klasse 7 cleanroom.
Certificaten: Alle producten worden vervaardigd door JM BioConnect® in Nederland in een ISO-gecertificeerde en FDA-goedgekeurde cleanroom. De zakfolie voldoet aan EP 3.1.5; voldoet aan ISO 10993-4, -5, -6, -10, -11; USP-klasse VI; dierlijk afgeleide component vrij (ADCF).
Bestelinformatie: VWR® kan klantspecifieke Pillow Bags leveren. Ga voor meer informatie over maatwerk naar vwr.com/single-use.
Verpakking: Pillow Bags worden gamma-bestraald en gebruiksklaar geleverd.