Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Lekdetectiesystemen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/20/21655220.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (HYPE66002-001)
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (PERCN9306089)
Leverancier:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Omschrijving:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (PERCN9306074)
Leverancier:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Omschrijving:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (151-0187)
Leverancier:  DRAEGER
Omschrijving:   De Indicator voor speciale toepassingen kunnen in alle handelingen met betrekking tot luchtstroomdetectie worden gebruikt. Deze luchtstroomindicatoren...
UOM:  1 * 1 EA
Catalogus nummer: (TEST0632.3162)
Leverancier:  Testo
Omschrijving:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (151-0208)
Leverancier:  DRAEGER
Omschrijving:   Een klein verwarmingselement aan de voorkant van het apparaat verwarmt een alcoholmengsel met een hoog moleculair gewicht.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TEST0632.0316)
Leverancier:  Testo
Omschrijving:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Testo
Omschrijving:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 10
  1  2  Volgende
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN