Microcentrifugebuisjes 1,5 ml, voor eenmalig gebruik
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWRI525-0990EA 0 EUR
VWRI525-0990
Microcentrifugebuisjes 1,5 ml, voor eenmalig gebruik
PP, niet-steriel, autoclaveerbaar, met graduatie, met vlakke dop en schrijfvelden aan de zijkanten voor eenvoudige labeling. Bruine kleur voor lichtgevoelige stoffen.
  • Klikdoppen kunnen met een spuit doorboord worden
  • De eenvoudig te openen doppen zullen niet openspringen tijdens centrifugering
  • Gecertificeerde Nuclease (RNase / DNase), Endotoxine (Pyrogeen) en ATP-vrij
Verpakking: Verpakt in hersluitbare zakken