VWR®, Pipetoplaadstandaard, Draaibaar
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
613-5747EA 523 EUR
613-5747
VWR®, Pipetoplaadstandaard, Draaibaar
Pipethouders
Deze powercarrousel is een comfortabele oplaadoplossing voor maximaal vijf elektronische pipetten.
  • Beschermt waardevolle instrumenten tegen schokken en verontreinigingen
  • De pipetten hangen verticaal zodat vloeistoffen niet in de behuizing binnendringen
  • Het draaiende bovenstuk geeft de gebruikers eenvoudig toegang tot zijn pipet naar keuze
  • Door het slanke ontwerp blijft de werkbank netjes, opgeruimd en georganiseerd
  • De kabel is niet oprolbaar, dit voorkomt kabelspaghetti