VWR®, maatcilinders, hoge vorm, klasse B, PMP TPX
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
612-5599EA 17.1 EUR
612-5599 612-5589 612-5587 612-5573 612-5596 612-5572 612-5601 612-5579
VWR®, maatcilinders, hoge vorm, klasse B, PMP TPX
Cilinders Maatcilinders
PMP (TPX), kristalhelder, hoog model, klasse B.
  • Stabiele zeshoekige basis
  • Schaalverdelingen worden in de mal gekalibreerd voor nauwkeurigheid en consistentie
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van 0 tot 121 °C bij continu gebruik (kortstondig tot 170 °C)
  • Hars voldoet aan de Amerikaanse FDA 21 CFR-vereisten
Certificaten: DIN 12681 / ISO 6706