Microbiologie variëteit
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
516-1038EA 2700 EUR
516-1038
Microbiologie variëteit
Spruitstukken
Met dit modulaire microbiologische spruitstuk kunt u testen optimaliseren zonder in te boeten op reinheid.
  • Kan worden aangepast aan workflow, testgebied en autoclaaf
  • Slip-fit adapters maken het gebruik van elk Pall-microbiologisch apparaat op hetzelfde spruitstuk mogelijk
  • Rechts- of linkshandige bediening
Met een 3-plaatss spruitstuk en een koppelstuk kan een extra spruitstuk worden toegevoegd om een 6-plaatss spruitstuk te maken. Een preventief onderhoudsschema kan worden ontworpen zonder vertragingen bij kritische tests.
Adapters zijn vereist en moeten apart worden besteld.
MicroFunnel™ adapter: Ideaal voor MicroFunnel™-, MicroFunnel™ ST-, MicroFunnel™ Plus- en MicroCheck®-apparaten.
Sentino® trechteradapter: Ideaal voor Sentino® filtertrechters.
Standaardadapter: Ideaal voor Sentino® magnetische filtertrechters.
Langwerpige standaard adapter: Ideaal voor magnetische filtertrechters.
Bestelinformatie: Het microbiologieverdeelstuk wordt als set geleverd en wordt geleverd met een verdeelstukbasis met 3 plaatsen, 3 verdeelstukventielen, 1 einddop en 1 slangpilaardop. Er zijn verschillende adapters en koppelingen verkrijgbaar. Adapters zijn vereist en moeten apart worden besteld.