Sterke fluorescentie spectrofotometer, F-7100
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HITA5J0-1890EA 1690 EUR
HITA5J0-1890 634-1065
Sterke fluorescentie spectrofotometer, F-7100
Spectroscopic Instruments Fluorescentiespectrofotometers
Sterke fluorescentie spectrofotometer met verbeterde optische technologie en prestaties.
  • Driedimensioneel spectrum van cumarine voor milieutoepassingen
  • Signaal-ruisverhouding: 360 (P-P), 1,200 (RMS), 20 000 (BG)
  • Robuust en betrouwbaar hooggevoelig detectiesysteem
Geschikt voor gebruik in onderzoek, kwaliteitscontrole en onderwijs, en ook voor industriële materialen zoals LED's en zonnecelmaterialen, milieuwetenschap, voedselinspectie en life sciences.