Bekers, laag model, PMP (TPX)
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
213-0482EA 10.3 EUR
213-0482 213-0487 213-0488 213-0510 213-0483 213-0484 213-0485 213-0486
Bekers, laag model, PMP (TPX)
Bekers
Gemaakt van PMP (TPX), kristalhelder
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Opgedrukte schaalverdeling
  • Bestendig tegen temperaturen van 0 tot 121 °C bij continu gebruik (tot 170 °C voor korte periodes)
  • Hars voldoet aan US FDA 21 CFR vereisten