Extractiestations, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J.T.Baker® BAKERBOND®
8094-06EA 0 EUR
8094-06 8095-06
Extractiestations, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Spruitstukken
Het BAKERBOND Speedisk® uitgebreide extractiestation kan worden gebruikt in reservoirmodus omgekeerde modus, of monstertoevoermodus op afstand. Het omvat een vacuümverdeelstuk met zes poorten en het toebehoren dat nodig is om de extractie van analyt door BACURBOND Speedisk® laminaire extractieschijven te ondersteunen.
Het verdeelblok heeft een rechthoekige voetafdruk en tussenruimte tussen poorten, zodat er zes monsterreservoirs van 1 L naast elkaar kunnen worden geplaatst. Elke vacuümpoort heeft een eigen open/dicht-klep.
Leveringsinformatie: Inclusief extractiestation, twee remote-monsteradapters, twee opvangkamers en twee vials, zes reservoirs van 185 ml.