Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "Elektroden voor opgeloste zuurstof"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/47/18989347.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"67"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Elektrode, opgeloste zuurstof, VWR®, 1 m kabel
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Elektrode, opgeloste zuurstof, VWR®, pHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvanisch, Kabel van 3 m, 8-pins
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Elektrode, opgeloste zuurstof, optisch, VWR® pHenomenal®, Optische zuurstofsonde met ingebouwde temperatuursensor, OPOX 11-3, Ø×l: 24×190 mm, 8-pins, kabel van 3 m
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   Elektrode, opgeloste zuurstof, CellOx® 325-3 , met OxiCal®-SL kalibratievat en onderhoudskit ZBK 325, Kabel 3 m
Catalogus nummer: (664-0510)
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   Zuurstofsensor met ingebouwde roerder: voor gelijktijdig roeren en meten.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   Optische sondes voor opgeloste zuurstof voor toepassingen op locatie en in het laboratorium.
Leverancier:  Thermo Orion
Omschrijving:   These RDO (Rugged Dissolved Oxygen) probes use optical DO technology for problem-free measurement.
Catalogus nummer: (664-0080)
Leverancier:  YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Omschrijving:   Elektrode, opgeloste zuurstof, ProOBOD optical, self-stirring, 0 - 50 mg/l, –5...+500 °C, 2 m cable
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 67
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Volgende