SkanIt Software voor Thermo Scientific-microplaatlezers
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
736-0554EA 0 EUR
736-0554 736-0360 LABH5187149 736-0555 736-0556 LABH5187060
SkanIt Software voor Thermo Scientific-microplaatlezers
Software Laboratoriumsoftware
SkanIt Software biedt de gebruiker mogelijkheden voor gegevensverwerking en totale controle over de Varioskan LUX-, Multiskan GO- en Multiskan FC-microplaatlezers, zodat de functies van de desbetreffende instrumenten optimaal kunnen worden benut.
Er zijn twee versie beschikbaar:
Research Edition voor wetenschappers die zich bezighouden met biowetenschappen.
Drug Discovery Edition biedt de functies voor de farmaceutische industrie die vereist zijn voor de naleving van 21CFR deel 11 van de FDA.