VWR® FASTLoad, Peristaltische pompen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
181-0188EA 1320 EUR
181-0188 181-0189 181-0184 181-0185 181-0191 181-0182 181-0190
VWR® FASTLoad, Peristaltische pompen
Pompen Peristaltische pompen
De FASTLoad-serie peristaltische pompen van VWR® leveren een zeer nauwkeurig en reproduceerbaar debiet van 0,8 tot 1312 ml/min.
Drie modellen: manuele besturing (IP40), automatische besturing (IP40), programmeerbare besturing (IP40).
  • Variabel toerental/debiet
  • Eenvoudige slangwisseling dankzij de FASTLoad pompkop
  • Rotors met drie rollers
  • Stapelbare pompkoppen (behalve bij de pomp met handmatige besturing)
  • Gebruiksvriendelijke besturing via toetsenbord met alfanumeriek scherm met 2 regels
  • Geaccepteerde wanddikte voor alle pompen: 1,6 mm
Pomp met manuele besturing (IP40):
Eenvoudige manuele bediening
Toerental van 15 tot 150 tpm
Vervangbare borstelmotor
Pomp met automatische besturing (IP40):
Manuele bediening en analoge afstandsbediening
Toerental van 10 tot 250 tpm
Afstandsbediening voor toerental/stop/start en omkeerbare draairichting
Pomp met programmeerbare besturing (IP40):
Manuele bediening, analoge en digitale afstandsbediening
Toerental: van 10 tot 250 tpm
Selector: 6 slangafmetingen
Afstandsbediening voor toerental, stop, start en omkeerbare draairichting
Enkelvoudige of herhaalde dosering
Binnendiameter van de slang en debiet voor handmatige pomp:
Binnendiameter van de slang (mm): 0,8 mm − Debiet (ml/min): 0,8 ~ 12
Binnendiameter van de slang (mm): 1,6 mm − Debiet (ml/min): 4,2 ~ 42
Binnendiameter van de slang (mm): 3,2 mm − Debiet (ml/min): 16 ~ 160
Binnendiameter van de slang (mm): 4,8 mm − Debiet (ml/min): 35 ~ 350
Binnendiameter van de slang (mm): 6,3 mm − Debiet (ml/min): 56 ~ 560
Binnendiameter van de slang (mm): 8,0 mm − Debiet (ml/min): 78 ~ 780
Binnendiameter van de slang en debiet voor pompen met automatische besturing en programmeerbare pompen:
"Binnendiameter van de slang (mm): 0,8 mm − Debiet (ml/min): 0,8 ~ 19
Binnendiameter van de slang (mm): 1,6 mm − Debiet (ml/min): 2,8 ~ 70
Binnendiameter van de slang (mm): 3,2 mm − Debiet (ml/min): 11 ~ 270
Binnendiameter van de slang (mm): 4,8 mm − Debiet (ml/min): 24 ~ 587
Binnendiameter van de slang (mm): 6,3 mm − Debiet (ml/min): 38 ~ 937
Binnendiameter van de slang (mm): 8,0 mm − Debiet (ml/min): 53 ~ 1312"
Leveringsinformatie: geleverd met een RS232-interface.