U heeft gezocht op: Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
207  results were found
SearchResultCount:"207"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Spill Control, Chemizorb® Granules, Absorbeermiddel voor gemorste vloeistoffen, Chemizorb®-korrels
MSDS Sale
Leverancier: Merck
Omschrijving: Voor de absorptie van zuren, basen of oplosmiddelen. Dankzij het grote oppervlak absorbeert het poeder een grote hoeveelheid vloeistof. Vloeistoffen m...
Leverancier: Merck
Omschrijving: Chemizorb H+ is a granulate mixture that consists of a mineral co-polymer absorbent, an alkaline neutraliser, and a pH indicator.
Catalogus nummer: (1.01591.1000)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Chemizorb Hydrofluoric Acid (HF) is een poedermengsel dat bestaat uit een synthetisch copolymeer als absorbeermiddel, een calciumzout als neutralisati...
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Leverancier: Merck
Omschrijving: Chemizorb® Hg is een complete set van reagentia en hulpmiddelen voor een veilige en volledige verwijdering van kwikdruppels en sporen van elementair k...
Catalogus nummer: (1.01596.1000)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Chemizorb Alkalis is een poedermengsel dat bestaat uit een mineraal copolymeer als absorbeermiddel, een zure zoutoplossing als neutralisatiemiddel en ...
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Absorptiemiddelen en producten voor het indammen van gemorste vloeistoffen van VWR® helpen uw werknemers en werkomgeving te beschermen tegen onverwach...
Sale
Catalogus nummer: (332377C)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: De grove korrels zijn eenvoudig te gebruiken bij gemorste vloeistoffen en absorberen tot 80% van hun eigen gewicht.
UOM: 1 * 2,5 kg
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Ontwikkeld om kleine hoeveelheden gemorste vloeistoffen in bijvoorbeeld laboratoriumomgevingen kostenbesparend op te ruimen. Deze kit biedt gemakkelij...
Catalogus nummer: (99910.414)
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Algosol is een uniek natuurproduct dat van zeewier is gemaakt. Het is geschikt voor de neutralisatie van zuren, zoals zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzu...
UOM: 1 * 10 kg
Catalogus nummer: (121-0195)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze speciale spill kit bevat sorptiemiddelen, neutralisatiemiddel, PBM en accessoires zodat u voorbereid bent in geval van nood. Vervat in een handig...
UOM: 1 * 1 Kit
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: De navulsets zijn geschikt voor vijf SPILL-X® behandelkits. Ze zijn beschikbaar in verschillende formaten.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® absorptiemiddelen en producten voor het inperken van lekkages helpen om de werknemers en de werkomgeving te beschermen tegen onverwachte lekken, ...
Sale
Catalogus nummer: (121-0197)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Spill Control, VWR®, Morskit, neutraliserende basis, Absorptievermogen: 17 L
UOM: 1 * 1 Kit
Leverancier: CATALYST KITTING SOLUTIONS
Omschrijving: Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For u...
Catalogus nummer: (121-0194)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: This portable, economy spill kit comes in a high visibility, water-resistant, yellow PVC bag with handles. Designed for small spills of chemicals and ...
UOM: 1 * 1 Kit
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 207
no targeter for Bottom