Watermonsternemer, draagbaar, TP 5 P
Leverancier: Maxx
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
701-0167EA 2750 EUR
MAXA2051000
Watermonsternemer, draagbaar, TP 5 P
Een robuuste, draagbare monsternemer die werkt op batterijen en die kan worden gecombineerd met elk type container van composietmateriaal en met de optionele passief of actief isolerende boxen. De monsters worden automatisch genomen via een vacuümsysteem met membraanpomp, dat wordt geregeld door een eenvoudig programmeerbare microprocessor, met een varieerbare inhoud van 20‑350 ml.
  • Zeer robuuste kunststof behuizing
  • Het apparaat is mobiel te gebruiken en is door de ingebouwde 12V-batterij niet afhankelijk van het elektriciteitsnet
  • De programmering kan worden gekoppeld aan tijd, debiet of gebeurtenissen
  • Handmatige monstername zonder programmaonderbreking
  • Ca. 2000 monsternames per batterijlading (20 °C, hoogte 1,5 m, monstername-interval 1 min)
Bestelinformatie: Ga voor details over het aanbod van deze accessoires naar www.vwr.com of neem contact op met het plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.
Leveringsinformatie: Het apparaat (zonder batterijlader) wordt geleverd inclusief aanzuigslang van 5 m met schroefaansluiting en zinkgewicht.