VWR®, Waterdichte, Digitaal Gekalibreerde Thermometers
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
620-2707EA 55.4 EUR
620-2707 620-2708 VWRU98000-208 620-2199 620-1720 VWRU82021-172
VWR®, Waterdichte, Digitaal Gekalibreerde Thermometers
Thermometers Digitale thermometers
Deze digitale thermometers meten de temperatuur van natte of droge omgevingen, waaronder diepvriezers, koelkasten, waterbaden, aquaria en incubators.
  • Waterdichte sensor
  • Minimum/maximum temperatuurmetingen
  • Dubbel/drievoudig display met alarmen
Lengte sonde: 30 mm
Kalibratiepunten: 0; 50 °C
* Extern
** Intern
Certificaten: Individueel serienummer, CE-markering, ISO/IEC 17025:2005.
Leveringsinformatie: Inclusief geaccrediteerde kalibratiedocumentatie en meertalige instructies (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) en geleverd met AAA- of LR44-batterij (620-0919).
Opgelet: * Extern
** Intern