Flesdopvacuümfiltratiesystemen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
514-1042EA 109 EUR
514-1042 514-1023 514-1019 514-1029 514-1039 514-1045 514-1015 514-1027 514-1063 514-1012 514-1051 514-1043 514-1038 514-1058 514-1059 514-1033 514-1049 514-1057 514-1060 514-1054 514-1035 514-1028 514-1018 514-1050 514-1053 514-1066 514-1062 514-1026 514-1014 514-1047 514-1017 514-1067 514-1064 514-1034 514-1061 514-1024 514-1055 514-1036 514-1020 514-1065 514-1041 514-1037 514-1032 514-1048 514-1056 514-1013 514-1031 514-1040 514-1022 514-1044 514-1030 514-1025 514-1052 514-1016 514-1021 514-1046
Flesdopvacuümfiltratiesystemen
Filters Flesfilters
Deze vacuümfiltratie-apparaten zijn zeer nuttig bij monsterscheiding en -zuivering in grote hoeveelheden.
  • Grote ribbels op de reservoirflesdop
  • Brede en eenvoudig toegankelijke flesopening om efficiënt en stabiel uit te gieten
  • Gegraveerde schaalverdeling
  • Ergonomisch ontworpen zijwanden en rand
  • De slangaansluiting is geschikt voor meerdere slangdiameters
  • Gesteriliseerd met gammastraling
  • Pyrogeenvrij
PVDF-membraan: Extreem lage eiwitbinding; voor filtratie van niet-agressieve waterige en milde organische oplossingen, of waar maximale eiwitterugwinning belangrijk is.
Nylon membraan: Biedt een breed bereik van chemische compatibiliteit voor de filtratie van waterige of organische solventen; hydrofoob; kan gebruikt worden in een breed pH-bereik.
Leveringsinformatie: Elk individueel apparaat heeft een lotnummer voor eenvoudige identificatie en tracering.
Verpakking: Verpakt in eenvoudige peel-open kunststof zakken. Flesdop van ontvanger is individueel verpakt.