VWR®, Buisdopvacuümfiltersystemen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
514-1070EA 165 EUR
514-1070 514-1071 514-1068 514-1069
VWR®, Buisdopvacuümfiltersystemen
Filters Flesfilters
Deze apparaten zijn ideaal om onnodige overdracht te beperken door rechtstreeks in het centrifugebuisje te filteren.
  • Gesteriliseerd met gammastraling
  • Pyrogeenvrij
Leveringsinformatie: Elk PP-centrifugebuisje wordt geleverd met een individueel verpakte dop voor opslag. Elk individueel apparaat heeft een lotnummer voor eenvoudige identificatie en tracering.
Verpakking: Verpakt in hersluitbare zak. Dop voor centrifugebuisje is individueel verpakt.
Opgelet: Funnel/tube size.