VWR®, Glasparels
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
201-1260EA 9.3 EUR
201-1260 201-1251 201-1256 201-1257 201-1258 201-1259 201-1252 201-1253 201-1254 201-1255
VWR®, Glasparels
Parels Glasparels
Natronkalkglas, massief.
  • Niet geschikt voor verwarmingstoepassingen
  • Beschikbaar in maten van 1 tot 10 mm
Kunnen gebruikt worden voor veel verschillende toepassingen in het laboratorium. In microbiologische laboratoria worden ze gebruikt voor de productie van suspensies met een enkele cel of voor platen. In chemische laboratoria worden ze gebruikt als vulmateriaal voor destillatiekolommen. Ze kunnen ook gebruikt worden om reservoirs met een ronde bodem te reinigen.