U heeft gezocht op: Spruitstukken
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Merck
Omschrijving: Solid phase extraction vacuum manifolds allow to simultaneously process up to 12 or up to 24 SPE tubes. Precise flow control is provided through each ...
Catalogus nummer: (8095-06)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Het BAKERBOND Speedisk® uitgebreide extractiestation kan worden gebruikt in reservoirmodus omgekeerde modus, of monstertoevoermodus op afstand. Het om...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Microsart® Manifolds accurately detect and quantify microorganisms in liquid samples. Simply select the proper manifold for your individual microbiolo...
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Stainless steel/PFA manifold for use with Optimizer® ST DEV and DI photochemical filters.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Block made of PTFE with one inlet and four outlets with female thread UNF ¼" 28 G.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: De vacuümmanifold voor multi-wells platen is een geanodiseerde aluminium manifold, ontworpen en geoptimaliseerd voor de vacuümfiltratie van de AcroPre...
New Product
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Microtest-manifold, roestvrij staal, 12 posities, recht, 96-wells, 9 mm midden tot midden
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Combisart®, Afzonderlijk onderstel, met frit (50 mm), Roestvrij staal
Sale
Catalogus nummer: (535-0391)
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Manifold met 8 posities, b×d×h: 218×218×399 mm
UOM: 1 * 1 ST
Duurzame materialen
Duurzame verpakking
Catalogus nummer: (SCTV106660)
Leverancier: S.C.A.T.
Omschrijving: This purging manifold alows you to install up to four SafetyCaps on your purging bottle.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (GILI37012000)
Leverancier: GILSON LCMS
Omschrijving: The ASPEC® Positive pressure manifold uses positive pressure to improve reproducibility and recovery for solid phase extraction (SPE) applications.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (ENTEDZUM044C1)
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: Stainless steel manifold for use with Impact® Plus disposable filters.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (516-1038)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Met dit modulaire microbiologische spruitstuk kunt u testen optimaliseren zonder in te boeten op reinheid.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (ALEXADI-987-500)
Leverancier: Enzo Life Sciences
Omschrijving: The manifold is constructed of a chemical-resistant polymer and is designed to facilitate the filtration of liquid through a multi-well filter plate.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (VAC-03)
Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Omschrijving: The E-Z 96® vacuum manifold is designed for DNA/RNA sample preparation with E-Z 96® DNA/RNA plates.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Vacuum manifolds for HyperSepâ„¢ SPE columns allow easy processing of samples.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom