VWR®, Industriële doekjes, meltblown
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
115-2418EA 124 EUR
115-2418
VWR®, Industriële doekjes, meltblown
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Doekjes voor algemeen gebruik
Deze meltblown doekjes, gemaakt van 100% PP, hebben een zeer hoge absorptiecapaciteit.
  • Absorbeer water, vet en olie
  • Bestendig tegen zuren en solventen
  • Zacht, synthetisch, kleurvast
  • Recycleerbaar
  • Siliconenvrij
  • Gecertificeerd voor voedselcontact
Typische toepassingen zijn onder meer: Ruimtevaart, auto-industrie, elektronica, voedsel- en drankenindustrie, laboratoria, printen en schoonmaakwerkzaamheden.
Basisgewicht: 70 g/m²
Absorptie: 660% (water); 1350% (olie)