Cleanroom-veiligheidsbril, BioClean Clearview™, eenmalig gebruik
Leverancier: Ansell-Nitritex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BioClean™ Clearview
111-0186EA 592 EUR
111-0186
Cleanroom-veiligheidsbril, BioClean Clearview™, eenmalig gebruik
Ruimzichtbrillen
De van lichtgewicht PVC vervaardigde ultrazachte veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik zijn uiterst comfortabel. Het speciaal ontworpen indirecte ventilatiesysteem zorgt voor een goede ventilatie en verkleint de kans op het vrijkomen van deeltjes.
  • Toughened PC lens offering protection against flying particles
  • Lightweight frame with internal lateral vents
  • Fitted with four LLDPE indirect ventilation caps
  • Non-linting, adjustable silicon head band
Geschikt voor gebruik in cleanrooms van ISO-klasse 4.
Certificaten: EN 166:2001 optische klasse 1, steriliteit gevalideerd conform ISO 11135-1-2007
Verpakking: Double bagged in low linting Tyek/PE pouches.