VWR®, Industriële doekjes, super soft
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
115-2417EA 77.9 EUR
115-2417
VWR®, Industriële doekjes, super soft
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Doekjes voor algemeen gebruik
Deze zeer zachte doekjes, gemaakt van een spunlace-stof, bestaande uit 60% viscose en 40% polyester, zijn ideaal voor gevoelige oppervlakken en lichte schoonmaakwerkzaamheden.
  • Niet-krassend: Ideaal voor polijstwerkzaamheden
  • Zeer absorberend
  • Bestendig tegen basen en solventen
  • Recycleerbaar, bevat geen bindmiddelen
Typische toepassingen zijn onder meer: Auto-industrie, elektronica, optica, industrie, laboratoria, gezondheidszorg en schoonmaakwerkzaamheden.
Gewicht: 50 g/m²
Absorptie: 1010%