Doekjesrollen voor impregnatie, met dispenseremmer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-2420EA 45.2 EUR
VWRI115-2420
Doekjesrollen voor impregnatie, met dispenseremmer
Deze stevige centerfeed doekjes gemaakt van 70% viscose en 30% polyester worden geleverd met een hersluitbare dispenseremmer voor impregnatie op maat.
  • Hoge absorptiecapaciteit
  • Voor pre-impregnatie op het moment van gebruik
  • Kan met elke oplossing geïmpregneerd worden