Membraanschijffilters, Supor® PES
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Supor®
514-0377EA 366 EUR
514-0377 514-4159 514-4157 514-4158 514-4155 514-4156 514-4153 514-4154 514-4151 514-4152 514-4174 516-7826 516-7743 516-7746 514-4201 514-4169 514-4166 514-4167 514-4164 514-4165 514-4162 516-7937 516-7739 516-7936 514-4163 514-4160 516-7938 514-4161 516-7757 516-7933 516-7932 516-7935 516-7934
Membraanschijffilters, Supor® PES
Filters Membraanfilters
Hydrofiel PES Supor®-membraan voor verminderde filtratietijd, geoptimaliseerd voor de vereisten van biologische, farmaceutische en steriliserende filtratie.
  • Lage eiwitbinding en uitgebreide compatibiliteit met geneesmiddelen voor kritische toepassingen
  • Superieure debieten en hoge doorvoer