VWR® UV-3100PC, Spectrofotometer UV/Vis
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
634-6042EA 4660 EUR
634-6042
VWR® UV-3100PC, Spectrofotometer UV/Vis
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
Spectrofotometer UV/Vis voor geavanceerde metingen in kwaliteitscontrole, biochemische en farmaceutische toepassingen.
  • Absorptie-, transmissie- en concentratiefotometrie
  • Tot 10 kwantitatieve normen
  • Vier methodes voor kalibratiecurve: Lineair - lineair door nul - vierkant - kubus
  • Offline berekening, schaalaanpassing, curvetracking en piekzoekopdracht
  • Kinetische scantijd verloop of reactiesnelheidberekeningen
Leveringsinformatie: Geleverd met 4 optische glazen cuvetten, 2 kwartscuvetten (niet V3000-PC), beschermhoes, USB-kabel, USB-stick (8 GB), software, cuvethouder met 4 posities (10 mm) en voedingskabels met UK-, CH- en EU-stekkers.