Cleanroom doekjes, B'Wipes, 5000 serie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® B'Wipes
115-1902EA 50.8 EUR
115-1902
Cleanroom doekjes, B'Wipes, 5000 serie
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Polyester doekjes met gesealde rand voor gebruik in ISO 3 cleanrooms.