VWR® Digitrate Pro™, Digital Burette
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Digitrate™ Pro
613-5287EA 566 EUR
613-5287 612-3875
VWR® Digitrate Pro™, Digital Burette
Buretten
Digitrate Pro™ combineert een modern ontwerp met precieze, nauwkeurige en eenvoudige dosering. De kop kan eenvoudig 360° gedraaid worden voor veiligheid en comfort van de gebruiker, en de doorzichtige cilinder garandeert titratie zonder luchtbellen. De robuuste behuizing beweegt niet tijdens het aanzuigen of doseren, en door de PTFE-zuiger en borosilicaatglazen cilinder is dosering van waterige oplossingen en sommige agressieve vloeistoffen mogelijk.
  • Continue weergave van de gedoseerde volume met resetfunctie voor meerdere titraties
  • Automatische uitschakeling wanneer niet in gebruik zonder het vorige titratievolume te verliezen
  • Alle onderdelen die nat kunnen worden zijn chemisch bestendig en autoclaveerbaar bij +121 °C
  • Door het veiligheidsventiel aan het onderstuk kan de buret uitgeschakeld worden om onbedoelde dosering te voorkomen
  • Zichtbare borosilicaatglazen cilinder, beschermd met een transparante PP-huls, kan eenvoudig verwijderd en gereinigd worden
De Digitrate Pro™ wordt aangedreven door een lithiumbatterij van 3,6 V, voor een minimale levensduur van 60 000 titraties van drie minuten. Een automatische indicatie voor lage batterijspanning wordt weergegeven op het grote, eenvoudig te lezen LCD-scherm. Eenvoudige gebruikerskalibratie en fabrieksreset voor ISO 9000 en GLP-vereisten.
Bestelinformatie: De Digitrate Pro™ heeft een standaard fitting voor halzen van 30 mm. Hij wordt geleverd met drie halsadapters (33, 38 en 45 mm), individueel kalibratiecertificaat en gebruiksaanwijzing. Ze worden niet geleverd met een reservoir, dit moet afzonderlijk besteld worden.