U heeft gezocht op: Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
29  results were found
SearchResultCount:"29"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Chest freezers for general use.
Catalogus nummer: (LIEBFNC7277)
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: NoFrost protects the freezer compartment from unwanted icing, which consumes a lot of energy and can be expensive. The touch display enables easy and ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Commerciële vriezers met statische koeling.
Catalogus nummer: (471-1028)
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: These are general purpose freezers with static cooling - ideal for the storage of non critical products. Spacious, energy-saving, these upright freeze...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Freezers with a spark-free interior specifically for storing explosive and highly flammable substances in laboratories and in the chemical industry.
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Deze vriezers voor algemeen gebruik zijn ideaal voor de opslag van niet-kritieke producten. Vanwege hun geoptimaliseerde koelsystemen en compressoren ...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Dit is een MediLine-model voor zware toepassingen met geforceerde luchtkoeling. De regelaar beschikt over deur- en temperatuuralarmen die kunnen worde...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Performance series with no lighting and perfection series with the LED front lighting provides optimal illumination of the drawers even in dark enviro...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: NoFrost freestanding freezers constructed of stainless steel. It features forced air cooling that maintains an even refrigeration temperature througho...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Commerciële vriezers voorzien van automatische ontdooifunctie.
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: The Euronorm bakery forced-air freezers are designed for high-quality storage of bakery products like dough preforms by which the forced-air system ke...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Commerciële vrieskisten met StopFrost-technologie om ijsafzetting te reduceren.
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Freezers designed for professional use. Reliably store non temperature-sensitive items even at ambient temperatures up to +40 °C with a constant cooli...
Catalogus nummer: (LBCP7949030)
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: FreeZone® benchtop shell freezers provide a compact system for prefreezing samples for lyophilization.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Freezers are designed with the precision control system and MagicEye which ensures accurate temperature control.
Catalogus nummer: (LIEBFNF4605)
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Simple, classic, high-quality, with its shiny white-painted surface, the Liebherr fits particularly well into its surroundings and transcends fashion ...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom