Handbeschermer
Leverancier: Saint-Gobain
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-1981EA 41.6 EUR
112-1981
Handbeschermer
Handbeschermers
Deze hittebestendige handbeschermer gemaakt van siliconenrubber beschermt de handen bij de hantering van hete labomateriaal.
  • Gemaakt van sterk, scheurbestendig siliconenrubber
  • Bestand tegen temperaturen zo hoog als 260 °C en zo laag als −57 °C
  • Meerdere holle noppen voor een antislip grip
  • Eén maat