Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Legeringen en metaalstandaarden
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (PROONCSDC29114)
Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   PADRAO MINERIO CHUMBO-ZINCO 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   This reference standards are intended to use in checking the accuracy of assay methods. These are supplied in fine powder form.
UOM:  1 * 45 g
Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   GRAY CAST IRON (CARBON + SULFUR) 1 * 150 g
UOM:  1 * 150 g
Catalogus nummer: (PROONIST-1764A)
Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   This reference material is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental analysis and in calibration of those methods.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   LA STEEL (A242) (MOD.) 1 * 1 ST
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (PROONCSHC15601)
Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   FERROTITANIUM 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   This standard reference material is in the powder form intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental ...
UOM:  1 * 100 g
Leverancier:  LGC Standards PROMOCHEM
Omschrijving:   CAST IRON (NI-CR-MO) 1 * 150 g
UOM:  1 * 150 g
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 9
  1  2  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN