Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Immersieoliën
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/44/12/22474412.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Immersion media are used in conjunction with immersion objectives and are located between the surface of the specimen and the lens of the microscope. ...
Catalogus nummer: (630-1808)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Immersieolie wordt gebruikt om de resolutie van een microscoop te verhogen.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (MOTI1101001300011)
Leverancier:  MOTIC
Omschrijving:   Accessory, Immersion oil (5 ml)
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (VWRK610993)
Leverancier:  KLINIPATH (PL)
Omschrijving:   An immersion oil used in microscopy, with high refractive index (RI) of 1,513 - 1,518.
UOM:  1 * 30 ml
Catalogus nummer: (630-0340)
Leverancier:  ZEISS
Omschrijving:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
UOM:  1 * 20 ml
Leverancier:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Omschrijving:   This immersion oil for microscopy is highly transparent and has a viscosity designed for specific and accurate use.
Leverancier:  ZEISS
Omschrijving:   Chemical accessory, Fles 100 ml, immmersie-olie
Catalogus nummer: (NIKOMXA20233)
Leverancier:  NIKON UK LTD
Omschrijving:   Accessory, Immersion oil - Type A (8 ml)
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 8