Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (54)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Media voor proteïnezuivering
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"188"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   The classic Protein A Sepharose™ CL-4B is well documented for immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation proc...
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Sephadex™ G-50 Superfine, 20 - 50 µm, 100 g
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Streptavidin Sepharose™ High Performance is an affinity chromatography medium designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinyl...
UOM:  1 * 5 ml
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   CNBr-geactiveerde Sefarose™ 4B is een vooraf geactiveerd medium dat gebruikt wordt voor het koppelen van antilichamen of andere grote -NH₂ groepen bev...
UOM:  1 * 15 g
Catalogus nummer: (27-0843-01)
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   PreScission™ Protease, 500 EU
UOM:  1 * 500 EE
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   rProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow is a well established antibody affinity medium is designed for the purification of monoclonal and polyclonal antibod...
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Hoge capaciteit, hoge flow rate fractionation van monoclonale antilichamen opschaal van zowel laboratoria als van processen, zonder albuminebinding
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 188
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Volgende
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN