Avantor SterilEnz®-II/EC: voorgedichte polypropyleen eindkappen
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PAWBSTZ-EC-150-10EA 129 EUR
PAWBSTZ-EC-150-10 PAWBGTZ-EC-150-10 PAWBSTZ-EC-150-01
Avantor SterilEnz®-II/EC: voorgedichte polypropyleen eindkappen
Fittingen en connectoren
SterilEnz®-II/EC PP-einddoppen zijn de enige einddoppen die zijn uitgerust met een siliconenpakking van medische kwaliteit die vooraf op de fitting is bevestigd. Deze functie voorkomt dat operators tijdens de montage pakkingen verkeerd uitlijnen of laten vallen. SterilEnz®-II/EC doppen werken ook met elke standaard flenspakking. Verwijder gewoon de vooraf bevestigde pakking (geen gereedschap nodig) en installeer uw eigen pakking.
  • Standaard sanitaire klemfitting volgens ASME BPE-specificaties
  • Gecertificeerd vrij van dierlijke componenten of processen
  • Gamma-stabiel, voor gebruik in bestraalde wegwerpsystemen, 50 kGy
  • Autoclaveerbaar bij 123 °C gedurende 30 minuten
Vooraf bevestigde pakkingen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en worden samen met de fitting weggegooid. Daarom worden reinigingsvalidatie en mogelijke problemen met kruisbesmetting geëlimineerd. De ingebouwde pakking bespaart tijd en geld en elimineert de voorbereiding van de pakking door de eindgebruiker. Een gemakkelijk vasthoudlipje op de fitting zorgt voor een gemakkelijke aan/uit-installatie. Deze pakkingen kunnen tijdens de montage niet verkeerd worden uitgelijnd of laten vallen door operators. Deze functie elimineert lekken en mogelijke verontreinigingsproblemen.
SterilEnz®-II/EC-einddoppen worden geleverd met een met platina uitgeharde siliconenpakking van medische kwaliteit die mechanisch aan het fittingvlak is bevestigd. SterilEnz®-II/EC eindkappen zijn gemaakt van robuust inert PP, geschikt voor autoclaveren of gammastraling. De doppen bevatten geen materiaal afkomstig van dierlijke bronnen. SterilEnz®-II/EC eindkappen zijn verkrijgbaar in 1"/1,5" stijl sanitaire flensontwerpen.
Certificaten: Materialen die voldoen aan klasse VI. Certificaten inbegrepen.
USP <88>: Klasse VI Biologische reactiviteitstesten, in vivo.
USP <87>: Cytotoxiciteit, MEM-elutie, in vitro.
USP <661>: Fysisch-chemische test voor kunststoffen.
USP <1207>: Steriele productverpakking - Evaluatie van de integriteit van de slangpilaar, via microbiële onderdompeling.
ASTM F756-00 : Hemolyse van konijnenbloedcellen.
SterilEnz®-II/EC zijn gecertificeerd ADCF (vrij van dierlijke componenten).
Verpakking: Gamma bestraalde eindkappen zijn individueel verpakt in dubbele polyzakken.