VWR® PH 20 PH-meter, handheld
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
662-2283EA 148 EUR
662-2283
VWR® PH 20 PH-meter, handheld
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Dit handmeetapparaat heeft een ergonomisch ontwerp, een stof- en waterdichte behuizing conform IP 65/67 en een verlicht display. Deze compacte pH-meter is een perfect alternatief voor pH-testers.
  • Moderne en functionele ABS-behuizing
  • 3-regelig display met achtergrondverlichting
  • HOLD-functie, min./max. functie, batterij-indicator
  • Duurzaam, lange batterijduur
  • BNC-aansluiting voor wisselelektroden
Typische toepassingen zijn onder meer: Aquaria en aquacultuur, plantenteelt en landbouw, laboratoria, kwaliteitsborging, service en voeding.
Leveringsinformatie: Geleverd met epoxy pH-elektrode, buffercapsules (2× pH 4 en 2× pH 7), 2× AA-batterijen en handleiding.