Stereozoommicroscoop, VisiScope® SZT350-6
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-2721EA 1320 EUR
VWRI630-2721
Stereozoommicroscoop, VisiScope® SZT350-6
Stereozoommicroscoop met uitgebreide zoomfactor voor verwerking van grotere monsters.
  • Greenough optisch systeem
  • Kolomstatief met tandheugelsysteem en ultravlakke basis
  • Verstelbare helderheid voor uitstekende afbeeldingen
Kan gebruikt worden voor observaties in het hoger onderwijs en voor laboratorium- en industriële toepassingen.
Bestelinformatie: Een reinigings- en onderhoudsset is op aanvraag verkrijgbaar.