VWR® Maximale, Chemisch Bestendige Hoes
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
129-1217EA 177 EUR
129-1217
VWR® Maximale, Chemisch Bestendige Hoes
Deksels
Deze chemisch bestendige hoezen bieden het hoogste beschermingsniveau dat beschikbaar is.
  • Superieur chemisch afstotend, houdt vloeistoffen en deeltjes tegen
  • Dubbel gecoate stof beschermt tegen gevaarlijke vloeistoffen en giftige chemicaliën
  • Maximale duurzaamheid en scheursterkte
Deze hoezen zijn ontworpen om de barrièrebescherming te optimaliseren en penetratie door een uitgebreide lijst chemicaliën te voorkomen.
De hoezen worden rigoureus getest en vervaardigd in een ISO-gecertificeerde fabriek, onder strenge procescontroles, om ervoor te zorgen dat elk item aan strenge kwaliteitsnormen voldoet en volgens de specificaties presteert.
Lotgecontroleerd en gevalideerd door onafhankelijke laboratoriumtests.