Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (4)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Elektrodehouders
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (662-1169)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De elektrode-arm die zich in vrijwel elke richting kan bewegen, houdt maximaal 4 elektroden + 1 temperatuurelektrode veilig en stevig in de ...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (241-0114)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Voor de bevestiging van 2 elektrodes.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (662-0412)
Leverancier:  WTW
Omschrijving:   Tafelstatief met flexibele elektrodehouder, geschikt voor gecombineerde pH-elektroden en temperatuursensoren.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HACH809-206)
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   With its electrode arm that can move freely in all directions, this stand can hold up to four electrodes and a delivery tip. Easy to move from one sam...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (662-1137)
Leverancier:  Thermo Orion
Omschrijving:   This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (EUTEECPHELSTDC)
Leverancier:  EUTECH
Omschrijving:   This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Thermo Orion
Omschrijving:   This vertical stand with electrode holder can be used as a station for sample containers and vertical adjustment of electrodes.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (CONSSH300)
Leverancier:  CONSORT
Omschrijving:   Model SH300 holds up to three standard electrodes. It's heavy base and very stable flexible arm allow the electrodes to move sideways or up and down w...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 10
  1  2  Volgende