U heeft gezocht op: Oleic acid
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (05508-5ML-F)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Oleic acid, Supelco®
UOM: 1 * 5 mL
Leverancier: Merck
Omschrijving: Oleic acid, Supelco®
Leverancier: VWR Chemicals
Omschrijving: Oleic acid, GPR RECTAPUR®, purified
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Oleic acid 97%
Leverancier: Cayman Chemical
Omschrijving: Oleic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Oleic acid ≥99%
Leverancier: TCI EUROPE
Omschrijving: Oleic acid
Leverancier: TCI EUROPE
Omschrijving: Oleic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Oleic acid tech. 90%, Technical Grade
Catalogus nummer: (ALEXBML-FA045-0010)
Leverancier: Enzo Life Sciences
Omschrijving: PKC activator
UOM: 1 * 10 g
Catalogus nummer: (APPC142659.1611)
Leverancier: PanReac AppliChem
Omschrijving: Synonyms: (Z)-9-Octadecenoic acid.
UOM: 1 * 1.000 mL
Catalogus nummer: (HONC27728H-25KG)
Leverancier: Honeywell Chemicals
Omschrijving: Oleic acid, Extra pure meets analytical specification of Ph.Eur., Flukaâ„¢
UOM: 1 * 25 kg
Leverancier: MP Biomedicals
Omschrijving: Oleic acid is a mono-unsaturated omega-9 fatty acid created by dehydrogenation of stearic acid. It is then further dehydrogenated and elongated to cre...
Leverancier: MP Biomedicals
Omschrijving: Soluble in methanol (40 mg/ml - clear solution), chloroform, benzene or fixed and volatile oils. Insoluble in water.
Catalogus nummer: (EHERC15727000)
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Omschrijving: Oleic acid
UOM: 1 * 0,5 g
MSDS
Leverancier: Roth Carl
Omschrijving: Oleic acid
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom