Abrasive sheet/painters schuurpapier, Fre-Cut™ 255P
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Fre-Cut™
MMMA63119EA 31.8 EUR
MMMA63119
Abrasive sheet/painters schuurpapier, Fre-Cut™ 255P
Schoonmaakdoekjes Reinigingskits en -pads
Deze schuurvellen kunnen worden gebruikt voor het tussen- en eindschuren van meubeldelen, gelakte oppervlakken, keukenwerkbladen en kunststof onderdelen met de hand en met draagbare schuurmachines.
  • Papieren rug van C-gewicht geeft goede minerale ondersteuning, wat een langere levensduur van het product en langdurige snijwerking betekent
  • Beschikt over het 3M Hookit-bevestigingssysteem, wat betekent dat deze producten in combinatie met Hookit-accessoires zo vaak als nodig kunnen worden bevestigd en opnieuw kunnen worden bevestigd
  • Verbeterde anti-laadcoating om de levensduur van het product te verlengen
Materiaal: Gelakt hard- en zachthout, verf, kunststoffen, solid surface-materialen (bijv. Corian™), metaal
Korrel: 240
Mineraal: Aluminium oxide
Backing: C-weight papier
Coating: Closed
Bond: Hars