VWR®, Cleanroom-mopdoekjes
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
141-1402EA 469 EUR
141-1402 141-1442
VWR®, Cleanroom-mopdoekjes
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Deze doekjes zijn gemaakt van 100% continu filament, dubbellaags, ultrasoon geseald polyester voor een beter absorptievermogen. Het formaat van de doek is perfect geschikt voor gebruik op een dweilframe voor vloer-, plafond- en wandreiniging.
  • Vrij van siliconen-, amiden- en DOP-verontreiniging
  • Lage deeltjes- en vezelniveaus
  • Premium grens verzegeld; zeer zachte randen, geen pluisjes
  • Zeer absorberend
Doekjes worden gewassen en verpakt in een ISO 4-omgeving.