VWR®, Cleanroom-kappen met geïntegreerd gezichtsmasker
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-8807EA 147 EUR
113-8807
VWR®, Cleanroom-kappen met geïntegreerd gezichtsmasker
Wegwerpkleding
Deze steriele beschermkap is gemaakt van ademend SMS-materiaal. Het geïntegreerde gezichtsmasker is vervaardigd uit een combinatie van smeltgeblazen en spunbonded PP.
  • Masker filtert 90% van de deeltjes zo klein als 0,1 µm
  • Banden in de rug
  • Geen openingen tussen kap en masker
  • Elastisch vrij van natuurlijk rubberlatex en siliconen
  • Helmke drumtest: Kat. II
  • Steriel (SAL 10⁻⁶)
Ideaal voor gebruik in steriele cleanroomproductie of onderzoek.
Geschikt voor gebruik in klasse 1000, ISO 6 cleanrooms.
Gewicht (kap): 60 g/m²
Verpakking: Vacuümverpakt voor extra steriliteitsgarantie.