Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Polyethylene glycol 400
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Kies uit de onderstaande opties om uw zoekopdracht te verfijnen. Meerdere selecties binnen elk drop-down menu kunnen worden gemaakt. Klik op OK om uw resultaten bij te werken.
SearchResultCount:"8"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Polyethylene glycol 400 for synthesis
Leverancier:  VWR Chemicals
Omschrijving:   Polyethylene glycol 400, TECHNICAL
Leverancier:  Alfa Aesar
Omschrijving:   Polyethylene glycol 400
Catalogus nummer: (U216-07)
Leverancier:  Avantor Performance Materials
Omschrijving:   Polyethylene glycol 400, liquid, BAKER
UOM:  1 * 500 ml
Catalogus nummer: (A2203.0500)
Leverancier:  PanReac AppliChem
Omschrijving:   Polyethylene glycol 400
UOM:  1 * 500 ml
Leverancier:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Omschrijving:   Other residual solvents acc. to ICH-guideline are excluded by the manufacturing process. Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CH...
Leverancier:  Acros Organics
Omschrijving:   Polyethylene glycol 400
Catalogus nummer: (USPH1546445)
Leverancier:  U.S. Pharmacopeia
Omschrijving:   Polyethylene glycol 400
UOM:  1 * 1 g
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 8