Rotatieverdampers, Hei-VAP Precision, digitaal
Leverancier: Heidolph
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Hei-VAP
531-0719EA 4128 EUR
531-0719 531-1098 531-0720 531-1093 531-1096 531-1097 531-1094 531-1095 531-0820 531-0819 531-0817 531-0818 531-0734 531-0811 531-0778 531-0812 531-0779 531-0732 531-0776 531-0777 531-0733 531-0810 531-0815 531-0816 531-0813 531-0814 531-0780 531-0808 531-0809 531-0729 531-0807 531-0723 531-0767 531-0724 531-0768 531-0721 531-0765 531-0722 531-0766 531-0727 531-0728 531-0769 531-0725 531-0726 531-0770 531-0693 531-1067 531-0694 531-0771 531-1065 531-1066 531-0730 531-0774 531-0775 531-0731 531-0772 531-0773 531-1063 531-1064
Rotatieverdampers, Hei-VAP Precision, digitaal
Verdampers Rotatieverdampers
De Hei-VAP Precision met ingebouwde vacuümregelaar bezorgt de gebruikers het maximumbereik van parameters, inclusief maar niet beperkt tot, reproduceerbare toepassingen en volledig automatische processen. Zelfs oplossingen met verschillende kookpunten kunnen geïdentificeerd en gedestilleerd worden.
  • HL-modellen met handlift, ML-modellen met motorlift
  • Alle aangesloten apparaten worden automatisch door de verdamper herkend, zodat het apparaat niet meer handmatig geconfigureerd moet worden
  • Geïndividualiseerde voorgeprogrammeerde parameterinstellingen voor de 30 meest gebruikte toepassingen kunnen worden opgeslagen in de sectie 'Favorieten'
  • Elke temperatuur-tijd instelling beschikt over 20 afzonderlijke stappen voor veeleisende toepassingen
  • De automatische proces-timer schakelt uw verdamper op een voorgeprogrammeerde tijd uit door de kolf uit het bad te heffen en het vacuüm uit te schakelen (alleen ML-modellen)
  • USB-interface en geïntegreerde software-ondersteuning voor eenvoudig gegevensbeheer
  • Groot grafisch kleurenscherm voor alle parameters en geautomatiseerde programma's
210 °C veilig verwarmingsbad met handvaten en schenktuit, schakelt zichzelf uit wanneer de temperatuur met 5 °C overschreden wordt of wanneer het bad droogloopt.
Drie programmamogelijkheden voor automatische destillatie:
SETpressure: Programma voor solventscheidingen
Dit programma handhaaft het ingestelde vacuümniveau. Tijdens het vacuümtrekken kunt u met een druk op de knop voor een ander vacuümniveau binnen het bereik kiezen. Optioneel kan het proces voorgedefinieerd worden via programmeerbare temperatuur-tijd instelling.
AUTOeasy: Ondersteunt de automatische drukregeling voor solventscheiding
De druk die nodig is voor het eerste kookpunt wordt automatisch gevonden. Dit programma kan gebruikt worden met alle Heidolph glaswerksets zonder andere toebehoren.
AUTOaccurate: Ondersteunt zeer nauwkeurige automatische drukregeling voor solventscheidingen
De werking van dit programma is vergelijkbaar met die van AUTOeasy, afgezien van de mogelijkheid van dit programma om meerdere kookpunten automatisch te identificeren door bijpassende drukverlaging. Het AUTOaccurate-programma biedt de beste en meest nauwkeurige vacuümregeling. Om voordeel te halen uit dit programma is de optionele AUTOaccurate-sensor vereist. Dit programma kan niet worden gebruikt met Heidolph G1- en G5-glaswerksets. De belangrijkste parameter van dit programma is de damptemperatuur.
Glasset G1
Diagonale koeler voor alle standaard destillaties, de meest budgetvriendelijke optie.
Glasset G3
Verticale koeler voor alle standaard destillaties, de meest plaatsbesparende optie, ook beschikbaar in XL-model (condenserend oppervlak van 2200 cm² met tot 40% hogere verdampingssnelheden).
Glasset G5
Droogijskoeler voor solventen met een laag kookpunt.
Glasset G6
Verticale koeler, middenstuk met ventiel voor reflux destillatie.
Leveringsinformatie: Geleverd met water-/oliebad, verdampingskolf van 1 L (29/32), opvangkolf van 1 L (35/20) en koeler glaswerkset.
Let op: Een vacuümbron, vacuümterugslagklep en koelsysteem zijn nodig maar niet meegeleverd. Gelieve contact op te nemen met onze customer service voor meer details.
Opgelet: * Met transparante kunststof coating