Digitale refractometer, RFM742-M
Leverancier: Bellingham + Stanley
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BELL19-20EA 9244 EUR
BELL19-20
Digitale refractometer, RFM742-M
refractometers Tafelrefractometers
De RFM742-M refractometers zijn robuuste volautomatische instrumenten die geschikt zijn voor de voedingsmiddelen-, suiker- en drankenindustrie waar geen temperatuurregeling vereist is, zoals het meten van suikerconcentraties (°Brix) in de voedselverwerkende industrie.
  • Automatische waarneming van handsfree' metingen
  • Eenvoudige audittrail: Datum, tijd en batchnummer
  • Alfanumeriek toetsenbord voor eenvoudige gegevensinvoer
  • Vlak saffierprisma-oppervlak voor eenvoudige reiniging
  • Selecteerbaar leestype: Continue, enkele, intelligente auto-sense
Kan worden gebruikt in de traditionele voedings-, suiker- en dranktoepassingen en in industriële toepassingen op basis van 'niet-sucrose'.
Certificaten: 'Fuel System Icing Inhibitor'-schaal die voldoet aan ASTM D 5006 kan worden geladen, evenals brekingsindex (RI).
Leveringsinformatie: Geleverd met voedingskabel en handleiding.