VWR® INCU-Line® ILPR, Gekoelde incubatoren met Peltier-technologie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
390-1032EA 3880 EUR
390-1032 390-1033
VWR® INCU-Line® ILPR, Gekoelde incubatoren met Peltier-technologie
Gekoelde broedmachines met Peltier-technologie kenmerken zich door een uitstekende temperatuurstabiliteit en uniformiteit. Ze zijn energiezuinig en milieuvriendelijk, hebben een laag geluidsniveau en werken vrijwel trillingsvrij omdat er geen compressor is geïnstalleerd. Geen ontvochtiging van monsters vanwege de gesloten kamer. Deze modellen met geforceerde luchtconvectie bieden een temperatuurbereik tussen 0 en +70 °C (max. 20 ºC onder de omgevingstemperatuur), zijn voorzien van een roestvrijstalen (DIN 1.4301) binnenkamer en roestvrijstalen behuizing, een massieve buitendeur en een glazen binnendeur. De moderne, intuïtieve controller, met 7 kleuren touchscreen display, toont de werkelijke temperatuur, de ingestelde temperatuur en de tijd van het actuele programma.
  • Intern geheugen (kan maximaal 10.000 gegevensrecords opslaan)
  • USB-interface op frontpaneel (voor gegevensoverdracht via USB-stick)
  • Real-time klok (geeft datum en tijd weer)
  • Timer (instelbaar van 1 min tot 365 dagen of continu gebruik)
  • Het display toont de verstreken of resterende tijd van het huidige programma
  • Toegangspoort (30 mm Ø aan linkerkant)
  • INCU-Line IL 56PR en IL 112PR modellen zijn stapelbaar als 2× IL 56 PR of 2× IL 112PR zonder extra stapelkit, het is mogelijk om de IL 56PR bovenop de IL 112PR te plaatsen. De IL 240PR-modellen zijn niet stapelbaar
Gebruikers kunnen drie verschillende vensters zien op het touchscreen beeldscherm en kunnen wisselen tussen vensters door naar links of rechts te swipen.
De Quick change-modus zorgt ervoor dat gebruikers de ingestelde temperatuur en tijd kunnen veranderen zonder het actieve programma stop te zetten.
De status van het apparaat wordt weergegeven door iconen op het beeldscherm. Deze tonen wanneer:
*Het apparaat afkoelt of opwarmt (rampstatus)
*Het apparaat de ingestelde temperatuurstatus heeft bereikt (timer start)
*De ventilator (snelheid niet aanpasbaar) draait (bij 100% bij rampstatus of status voor het instellen van de temperatuur)
*Ledlicht aan de binnenkant brandt (wanneer de deur geopend is)
*Deur geopend of gesloten is
Veiligheidskenmerken omvatten een veiligheidsthermostaat met verstelbare boven- en benedentemperatuur Klasse 3.3 om monsters en de incubator te beschermen, hoorbaar en zichtbaar alarm wanneer de deur geopend is, temperatuuralarmen, controlesysteem bij stroomonderbrekingen, alarm bij falen van de temperatuursensor en zelfdiagnostische functie.
Informatie over toebehoren: De standaard reservelegplanken zijn geschikt voor een maximale belasting van 25 kg per legplank. De optionele verstevigde roestvrijstalen legplanken voor IL 240PR-apparaten zijn geschikt voor een maximale belasting van 100 kg per legplank. De maximale belasting van de kamer wordt weergegeven in de specificatie. De optionele Basic-software beschikbaar op USB-stick voor ILPR-modellen zorgt ervoor dat de gebruiker gegevens kan downloaden van het interne geheugen.
Leveringsinformatie: Alle modellen worden geleverd met twee roestvrijstalen legplanken met rooster, behalve IL 240PR met drie legplanken, een testcertificaat (gegevens gemeten bij 37 °C), 2 sleutels voor het deurslot en meertalige gebruiksaanwijzing op cd.